Documentos Principais
1.18312
Supelco
Hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio
for ion pair chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H37NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
339.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
251-068-5
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
perda
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
168-174 °C
densidade volumétrica
650 kg/m3
adequação
passes test for identity (IR)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônioé comumente usado como reagente de par iônico ereagente de interação iônica (IIR) em análises cromatográficas.
Aplicação
O hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio pode ser usado como:
  • Reagente de interação iônica (IIR) em um método RP-HPLC para a determinação de ácido acético (AA) e ácido trifluoroacético (TFA) em peptídeos sintéticos.
  • Reagente de par de íons no método IPE (extração de pares de íons).
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - closed cup