791784
Hidrogenossulfato de tetrabutilamônio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, 97%
Sinônimo(s):
Bissulfato de tetrabutilamônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
97%
Formulário
crystals
qualidade
free-flowing
pf
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?