438308
Tetrabutylammonium sulfate solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.417
pb
84 °C
densidade
1.01 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Dimethyl sulfate and diisopropyl sulfate as practical and versatile O-sulfation reagents: This article discusses the comparison of tetrabutylammonium sulfate with other sulfation reagents, underlining its versatility and efficiency in organic synthesis, especially in sulfation reactions (Yue et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?