33262
1,3-Diamino-2-propanol
purum, ≥96.5% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Diamino-2-hydroxypropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
solid
Impurezas
≤2.0% water
pf
40-44 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1 g/10 mL
grupo funcional
amine
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
chave InChI
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?