127582
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
99%
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.6 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
chave InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A precursor in the synthesis of room-temperature ionic liquids, acetate and formate ammonium salts of N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine.
- A ligand in the preparation of polymeric cyano-bridged platinum(II)complexes, ligand-copper(II)carbohydrate complexes and cyano-bridged Ni-Pt and Cu-Pt coordination polymers.
It can also be used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
144 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?