Documentos Principais
97583
Supelco
N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
506012
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.6 (vs air)
Ensaio
≥98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
chave InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
144 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)