51851
Diethylenetriamine
analytical standard
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
temperatura de autoignição
676 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
6.7 %
índice de refração
n20/D 1.483-1.485
n20/D 1.484 (lit.)
pb
199-209 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
chave InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)