471461
2-(Ethylamino)ethanol
≥98%
Sinônimo(s):
N-Ethylethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
169-170 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCNCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
78 °C