Documentos Principais
731986
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
C2D5NHCH2CH2OH
Peso molecular:
94.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
169-170 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)