Documentos Principais
606308
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
2-Aminoethanol-13C2 hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
HO13CH213CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
99.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
84-86 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1;
chave InChI
PMUNIMVZCACZBB-AWQJXPNKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)