A20804
5-Hydroxy-2-pentanone
Mixture of monomer and dimer, 95%
Sinônimo(s):
3-Acetyl-1-propanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
144-145 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
chave InChI
JSHPTIGHEWEXRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
V V Neriueva et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 4-5 (1993-09-01)
Toxic properties of acetopropyl alcohol were studied. Symptoms of CNS damages predominated in toxicodynamics. A maximal single concentration is 0.2 mg/m3 (4th class of danger).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A20804-100G | 4061831832488 |
A20804-25G | 4061833344576 |