H41544
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
99%
Sinônimo(s):
Diacetone alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
6.9 %
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
166 °C (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
chave InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Diolmonoesters by reacting with aldehydes via tandem aldol-transfer–Tischtschenko reaction catalyzed by trimethylaluminum.
- Aldol-transfer products such as β-hydroxy ketones by reacting with various aldehydes in the presence of L-proline as a catalyst.
- Mono-α-arylated ketones and esters via Pd catalyzed reaction with aryl halides and aryl triflates, respectively.
It can also be used as a complexing agent to synthesize double-metal cyanide (DMC) catalysts by reacting with metal salt (MX) and cyanometalate compounds.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?