Documentos Principais
78891
Supelco
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
analytical standard
Sinônimo(s):
Diacetone alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1740440
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
6.9 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
166 °C (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
chave InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)