Key Documents
487694
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
Diacetone alcohol-d12
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2C(OD)CD2COCD3
Número CAS:
Peso molecular:
128.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D
chave InChI
SWXVUIWOUIDPGS-YDUIPVTMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.00 °C - closed cup