Documentos Principais
795860
Sigma-Aldrich
CD4/He Gas Mixture
ratio (1:49), 99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Código UNSPSC:
12352002
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
gas
composição
ratio (1:49)
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)