Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
1.01849
Supelco
Éter metil terc-butílico
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Éter metil terc-butílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
216-653-1
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
268 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-8.5 % (v/v)
Impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0001% Peroxide (as H2O2)
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.03% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.464 cSt(20 °C)
pb
55.3 °C/1013 hPa
pf
-108.6 °C
temperatura de transição
flash point -28 °C
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Aplicação de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa de aquisição independente de dados para o perfil metabólico de N-etil-heptedrona.: Este estudo utilizou cromatografia líquida e espectrometria de massa para realizar o perfil metabólico, destacando as capacidades analíticas avançadas do éter metil terc-butil na análise de amostras complexas. A pesquisa demonstrou sua eficácia na detecção de vários metabólitos, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas analíticas de alto rendimento (Mazzarino et al., 2021).
  • Extração de lipídios de amostras biológicas líquidas para lipidômica de alto rendimento.: Este trabalho explorou o uso de éter metil terc-butil para extração lipídica de amostras biológicas, facilitando análises lipídicas de alto rendimento. A eficiência e a confiabilidade do método foram demonstradas, tornando-o valioso para estudos bioquímicos de grande escala (Furse et al., 2020).
  • Um procedimento sensível e eficiente para a determinação de alto rendimento de nove metabólitos urinários de piretroides por GC-MS/MS e sua aplicação em uma amostra de crianças japonesas.: Esta pesquisa apresentou um método de alto rendimento para a análise de metabólitos urinários usando GC-MS/MS, em que o éter metil terc-butil teve um papel crucial na preparação da amostra. O estudo enfatizou a sensibilidade e aplicabilidade do método em estudos populacionais de grande escala (Ueda et al., 2018).
  • Determinação de ocratoxina A em alimentos para bebês por limpeza de coluna por imunoafinidade com cromatografia líquida: estudo interlaboratorial.: Este estudo empregou éter metil terc-butílico no processo de limpeza da ocratoxina na detecção de alimentos para bebês, demonstrando sua utilidade em garantir a segurança alimentar por meio de técnicas analíticas robustas (Burdspalal et al., 2001).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Peróxido (como H₂O₂): ≤ 0,0001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,03%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup