1.01845
Éter metil-terc-butílico
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
Éter metil-terc-butílico, MTBE, MTB, 2-metoxi-2-metilpropano, éter metil-terc-butílico, TBME
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
268 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-8.5 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
240 nm, ≥60%
255 nm, ≥85%
280 nm, ≥98%
Viscosidade cinemática
0.409 cSt(40 °C)
p.e.
55.3 °C/1013 hPa
pf
-108.6 °C
temperatura de transição
flash point -28 °C
solubilidade
42 g/L
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Usado como solvente de extração para analisar nucleotídeos de microbiota intestinal Drosophila em moscas antes da análise LC-MS.
Características e benefícios
- adequação testada e especificada para UHPLC-MS e UHPLC-UV: para flexibilidade analítica
- qualidade especificada na ionização por electrospray positiva e negativa (ESI) e espectrometria de massa por ionização química à pressão atmosférica (APCI-MS) para os limites de detecção mais baixos e confiança nas análises para todos os modos de MS importantes (teste 1)
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
- perfil de impureza mais baixo: para linhas de base sem interferência (teste 2)
- microfiltradas através de filtro de 0,2 μm (teste 3) para fornecer:
—risco reduzido de obstrução da coluna
- embalados em frascos de vidro de borossilicato para minimizar contaminações de íons metálicos
- níveis mais baixos de impurezas de metais residuais para uma formação mínima de aduto
- de impurezas de polietilenoglicol (PEG) na linha de solventes UHPLC-MS (relação sinal/ruído PEG S/N < 50)
Nota de preparo
Nota de análise
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,02%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 240 nm): ≥ 60%
Transmissão (em 255 nm): ≥ 85%
Transmissão (a partir de 280 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup