Documentos Principais
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Sinônimo(s):
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.407
densidade
0.898 g/mL
grupo funcional
ether
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)C)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
101.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
38.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)