Key Documents
38457
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-1-propanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1731204
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.413
pb
150-152 °C
densidade
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methoxy-1-propanol is a primary alcohol. Kinetics of the reactions of 3-methoxy-1-propanol with phenyl isocyanate in the presence of metal catalysts has been reported. Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxides and zeolites catalysts in the liquid phase has been studied.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Selective synthesis of 3-methoxy-1-propanol from methanol and allyl alcohol with metal oxide catalysts.
Yamakawa T, et al.
Catalysis Communications, 2(6), 191-194 (2001)
Kinetics of alcohol-isocyanate reactions with metal catalysts.
Rand L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 9(5), 1787-1795 (1965)