Documentos Principais
281603
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxypropane
≥99%
Sinônimo(s):
Propylene glycol dimethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OCH3)CH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.3835 (lit.)
p.e.
96 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-3)4-6-2/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
LEEANUDEDHYDTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Dimethoxypropane has been used in the preparation of 1,4-dioxanes.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fabio Marchetti et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3651-3653 (2008-07-31)
The formation of 1,4-dioxanes and alkyl chlorides from the reactions of polyethers (dme, diglyme, 1,2-diethoxyethane, 1,2-dimethoxypropane) with NbCl(5) at room temperature is described; as far as dme is concerned, the reaction mainly occurs in two steps, consisting of (i) cleavage