Documentos Principais
308277
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
suitable for HPLC, ≥99%
Sinônimo(s):
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
1699259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99%
técnica(s):
HPLC: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
180-190 °C (lit.)
pressão de vapor:
0.5 mmHg ( 20 °C)
densidade de vapor
5.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
6.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
180-190 °C (lit.)
pf
-68 °C
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 320 nm Amax: 0.04
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Density, viscosity, and surface tension at 293.15 K and liquid-liquid equilibria from 301.15 K to 363.15 K under atmospheric pressure for the binary mixture of diethylene glycol diethyl ether+ water.
Li XX, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 1043-1045 (2004)
R L Schuler et al.
Environmental health perspectives, 57, 141-146 (1984-08-01)
Fifteen glycol ethers were investigated for their potential to cause adverse reproductive toxic effects using an in vivo mouse screening bioassay. Pregnant mice were orally dosed once per day on days 7 through 14 of gestation at concentrations causing 0
Excess molar volumes and viscosities of binary mixtures of diethylene glycol diethyl ether with chloroalkanes at 298.15 K.
Pal A and Bhardwaj RK.
Journal of Molecular Liquids, 102(1), 197-211 (2003)