Documentos Principais
445878
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 250, cross-linking reagent click chemistry
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~250
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~250
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.441
p.e.
>250 °C
densidade
1.03 g/mL at 25 °C
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
156.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)