Documentos Principais
520462
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) dimethyl ether, mixture of isomers
≥99.1%
Sinônimo(s):
Proglyde® DMM, Bis(methoxypropyl) ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC3H6OC3H6OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.1%
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
175 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Aprotic solvent for use on proton-sensitive systems such as water-based polyurethane coatings.
Informações legais
Product of Dow Chemical.
Proglyde is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)