Documentos Principais
484202
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) methyl ether acetate, mixture of isomers
≥98%
Sinônimo(s):
2-(2-methoxypropoxy)propyl acetate, DOWANOL® DPMA
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C3H6OC3H6OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Di(propylene glycol) methyl ether acetate can be used as a solvent in the preparation of electrically conductive adhesives.
It can also be used as an additive in solvent ink, for the preparation of wax-printed paper-based devices.
Informações legais
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)