D215554
Dipropylene glycol
99%, mixture of isomers
Sinônimo(s):
DPG, Bis(hydroxypropyl) ether
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%