Documentos Principais
8.03265
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Dipropylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
246-770-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
310 °C (DIN 51794)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.9-12.6 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
231-235 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(O)CC)C(O)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4