Documentos
8.00470
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
176.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-636-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
450 °C
potência
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
252 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
15 °C
temperatura de transição
flash point 123 °C
densidade
1.38 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
127 °C