597236
Di(propylene glycol) dibenzoate
75%, technical grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
75%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
232 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCCOCCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O5/c21-19(17-9-3-1-4-10-17)24-15-7-13-23-14-8-16-25-20(22)18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12H,7-8,13-16H2
chave InChI
BYQDGAVOOHIJQS-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
377.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
192 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?