Documentos Principais
389188
Sigma-Aldrich
Glyceryl tribenzoate
95%
Sinônimo(s):
Tribenzoin
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO2CH(CH2O2CC6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
404.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
68-72 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H20O6/c25-22(18-10-4-1-5-11-18)28-16-21(30-24(27)20-14-8-3-9-15-20)17-29-23(26)19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2
chave InChI
HIZCTWCPHWUPFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ying Dong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 957, 30-35 (2014-03-25)
Glycerol has the latent capacity to act as a plasma volume expander and disguise blood doping practices. Therefore, it has been prohibited in sports as a masking agent by the World Anti-Doping Agency (WADA) since January 2010 and a urinary