444332
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
97%, contains ~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
Sinônimo(s):
2-(N -tert -Butylamino)ethyl methacrylate, 2-(tert -Butylamino)ethyl methacrylate, N -tert -Butylaminoethyl methacrylate, t-Butylaminoethyl methacrylate
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
~1000 ppm monomethyl ether hydroquinone (MEHQ) as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
82 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8(2)9(12)13-7-6-11-10(3,4)5/h11H,1,6-7H2,2-5H3
chave InChI
BEWCNXNIQCLWHP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?