447005
N,N′-Di-tert-butylethylenediamine
98%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(tert-butylamino)ethane
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
196-198 °C (lit.)
densidade
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-9(2,3)11-7-8-12-10(4,5)6/h11-12H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?