226920
2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
99%
Sinônimo(s):
1,3-Diamino-2,2-dimethylpropane, 2,2-Dimethyltrimethylenediamine, Neopentanediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4566 (lit.)
p.e.
152-154 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CN)CN
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(2,3-6)4-7/h3-4,6-7H2,1-2H3
chave InChI
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
52 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?