112151
2,4-Dichloroaniline
99%
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenylamine, 4-Chloro-2-chloroaniline
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
245 °C (lit.)
pf
59-62 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?