Documentos Principais
T54003
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichloroaniline
95%
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
196.46
Beilstein:
879091
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pb
270 °C (lit.)
pf
93-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
chave InChI
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sławomir Kasperowicz et al.
IUBMB life, 72(6), 1211-1219 (2020-03-13)
A series of chlorine-substituted benzotriazole derivatives, representing all possible substitution patterns of halogen atoms attached to the benzotriazole benzene ring, were synthetized as potential inhibitors of human protein kinase CK2. Basic ADME parameters for the free solutes (hydrophobicity, electronic properties)
Protocolos
GC Analysis of Anilines on Equity®-5