308110
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(methylamino)propane, N,N′-Dimethyltrimethylenediamine
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
145 °C (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
308110-5G | 4061826674390 |