270032
N,N′-Dimethylethylenediamine
85%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(methylamino)ethane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
119 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCCNC
InChI
1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?