39030
N,N-Dimethylethylenediamine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.427
p.e.
104-106 °C (lit.)
densidade
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To synthesize Schiff base ligands to prepare their zinc alkyl and zinc alkoxide complexes that initiate ring-opening polymerization of lactides.
- As a ligand to prepare copper azido polymers.
- In the synthesis of naphthalimides such as amonafide, an antitumor agent.
- As the receptor in building fluorescent signaling systems to perturb the photoinduced intramolecular electron transfer (PET) process from the nitrogen lone-pair to the fluorophore.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)