D45606
3-(Dibutylamino)propylamine
98%
Sinônimo(s):
N,N-Dibutyl-1,3-propanediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4463 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)CCCN
InChI
1S/C11H26N2/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
KYCGURZGBKFEQB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?