Documentos Principais
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-236-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
215 °C
potência
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.0 % (v/v)
pH
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
168-171 °C
pf
-60 °C
temperatura de transição
flash point 51 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup