Documentos Principais
325759
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetylacetonate hydrate
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione lanthanum derivative, La(acac)3, Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Fórmula linear:
La(C5H7O2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
436.23 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
La, 27.3-32.4% EDTA titration
adequação da reação
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[La](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.La.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
chave InChI
ZJYNYHXJOOYUDF-KJVLTGTBSA-K
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.