C83902
Cobalt(III) acetylacetonate
98%
Sinônimo(s):
Co(acac)3, Cobalt(III) 2,4-pentanedionate, Cobaltic acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato)cobalt
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: cobalt
pf
210-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
chave InChI
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.