494534
Cobalt(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Co(acac)3, Cobalt(III) 2,4-pentanedionate, Cobaltic acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato)cobalt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
granular
powder or crystals
adequação da reação
core: cobalt
pf
210-213 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
chave InChI
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.