403024
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Cobaltous acetate tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formulário
crystalline powder
granular
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impurezas
≤0.01% insolubles
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.01%
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- cobalt nanoparticles
- cobalt(II)–aminophenyltetrazolate coordination polymer
- tricobalt complexes with mixed μ-acetato and μ-pyrazolato ligands
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?