12902
Potassium hexacyanocobaltate(III)
≥97.0%
Sinônimo(s):
Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
≥97.0%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impurezas
≤0.1% free cyanide
densidade
1.878 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
adequação
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity <= 0.15 meq/g)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Co-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Co.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
VSUFNKULKBVQQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the chemoselective reductive amination of carbonyl compounds with aromatic amines to synthesize substituted amines in the presence of polymethylhydrosiloxane as a reducing agent.
- In the ring opening polymerization of propylene oxide to synthesize polyols.
- In the coupling reaction of CO2 with hydrous epoxides to synthesize cyclic carbonates.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?