Documentos Principais
281557
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II)
Sinônimo(s):
Dipotassium tetracyanoplatinate
About This Item
Fórmula linear:
K2Pt(CN)4
Número CAS:
Peso molecular:
377.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário:
solid
Formulário
solid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Pt/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
chave InChI
GPNDCURIWOPVTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)