379867
Potassium dicyanoaurate(I)
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gold (I) potassium cyanide, Potassium gold cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.45 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].N#C[Au-]C#N
InChI
1S/2CN.Au.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
chave InChI
OQHPFUBKFKRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare gold nanowire array electrodes with fast charge transfer ability.
- As a supporting electrolyte for the electrodeposition of gold in organic media.
- To prepare polypyrrole-ClO4 gas sensors with fast response time and high sensitivity to volatile organic compounds.
- In the electrochemical preparation of gold nanoparticle composites.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?