Documentos Principais
184535
Sigma-Aldrich
Silver cyanide
99%
Sinônimo(s):
Argentous cyanide, Silver monocyanide 2
About This Item
Fórmula linear:
AgCN
Número CAS:
Peso molecular:
133.89
Beilstein:
4360924
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]C#N
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;
chave InChI
MFIHOCAEOJNSOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in preparation of Tl[Ag(CN)2], which exhibits previously unknown Ag(CN)2 luminescence.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Mohammad A. Omary et al.
Inorganic chemistry, 37(6), 1380-1386 (2001-10-24)
The structure of thallium dicyanoargentate(I) has been determined crystallographically. The crystal structure shows an Ag-Ag distance of 3.11 Å. This is the shortest Ag-Ag distance reported for any silver dicyanide salt whose crystal structure has been determined. Raman spectra of