216305
Copper(I) cyanide
99%
Sinônimo(s):
Cuprous cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
474 °C (lit.)
densidade
2.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]C#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;
chave InChI
DULSAGLWMRMKCQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen,Bone marrow
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?