Documentos Principais
423467
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cu13CN
Número CAS:
Peso molecular:
90.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
454 °C (lit.)
densidade
2.920 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
chave InChI
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
423467-250MG
423467-1G4061837657290