Documentos Principais
675733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3Si13CN
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
p.e.
114-117 °C
pf
8-11 °C
densidade
0.801 g/mL at 20 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1
chave InChI
LEIMLDGFXIOXMT-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)